Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Phénylméthyl)-1,1'-biphényl ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Phenylmethyl)-1,1'-biphenyl

B1519-25G B1519-5G
TCIAB1519-25GEA 129 EUR InStock
TCIAB1519-25G TCIAB1519-5G
4-(Phénylméthyl)-1,1'-biphényl ≥99.0% (par GC)
4-(Phénylméthyl)-1,1'-biphényl


Formule: C₁₉H₁₆
MW: 244,34 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00041831
Numéro CAS: 613-42-3
EINECS: 210-341-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad0226feb2a0e6fbecab3bfa5f55572ae121f552&vid=ad0226feb2a0e6fbecab3bfa5f55572ae121f552&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité