1-(2-Pyridyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyridine
P1033-25G P1033-5G
TCIAP1033-25GEA 215 EUR InStock
TCIAP1033-25G TCIAP1033-5G
1-(2-Pyridyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Pyridyl)pipérazine
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 85…87 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006216
Numéro CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&vid=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité