Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
TCIAB0699-500MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0699-500ML TCIAB0699-25ML
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥99.0% (par GC)
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: -68°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
Merck Index: 14,01557
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/31/28932631.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité