Alcool fulfurylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0076-25ML F0076-500ML
TCIAF0076-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0076-25ML TCIAF0076-500ML
Alcool fulfurylique ≥98.0% (par GC)
Alcool fulfurylique
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
ONU: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&vid=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité