Thiophène-2-méthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1112-25G T1112-500G T1112-100G
TCIAT1112-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT1112-25G TCIAT1112-500G TCIAT1112-100G
Thiophène-2-méthanol ≥98.0% (par GC)
Thiophène-2-méthanol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005454
Numéro CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&vid=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité