2-Furylmethanethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
F0077-25G F0077-500G
TCIAF0077-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0077-25G TCIAF0077-500G
2-Furylmethanethiol ≥98.0% (par GC)
2-Furylmethanethiol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00003254
Numéro CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
ONU: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&vid=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité