2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
T2296-1G T2296-5G T2296-25G
TCIAT2296-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT2296-1G TCIAT2296-5G TCIAT2296-25G
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol ≥95.0% (par GC)
2,2,3,3-Tétrafluoro-1,4-butanediol
Formule: C₄H₆F₄O₂
MW: 162,08 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00042375
Numéro CAS: 425-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e2492ce3ed23d2ba62d05321188ce091572f600&vid=5e2492ce3ed23d2ba62d05321188ce091572f600&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité