Pentaérythritol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0039-500G P0039-25G
TCIAP0039-500GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0039-500G TCIAP0039-25G
Pentaérythritol ≥98.0% (par GC)
Pentaérythritol
Formule: C₅H₁₂O₄
Point d'ébullition: 276°C
Point de fusion: 260…264 °C
Densité: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004692
Numéro CAS: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 14,07111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&vid=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité