Gemfibrozil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: CI-719
TCIAG0368-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAG0368-5G TCIAG0368-25G
Gemfibrozil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Gemfibrozil
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: 59…61 °C
Numéro MDL: MFCD00079335
Numéro CAS: 25812-30-0
Merck Index: 14,04388
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/74/28969974.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité