2,3-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2394-1GEA 215 EUR InStock
TCIAB2394-1G
2,3-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2,3-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 2°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD03093763
Numéro CAS: 1644-68-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/32/28934132.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité