2,4,5-Triméthylthiazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1068-25G T1068-5G
TCIAT1068-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1068-25G TCIAT1068-5G
2,4,5-Triméthylthiazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,5-Triméthylthiazole
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Densité: 1,013 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00005332
Numéro CAS: 13623-11-5
EINECS: 237-107-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=040ea2f0499a4b1e7016484273262a7daf186cdc&vid=040ea2f0499a4b1e7016484273262a7daf186cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité