2,4,5-Triphénylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Lophine, 2,4,5-Triphenyl-1H-imidazole
T0999-25G T0999-5G
TCIAT0999-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT0999-25G TCIAT0999-5G
2,4,5-Triphénylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4,5-Triphénylimidazole
Formule: C₂₁H₁₆N₂
MW: 296,37 g/mol
Point d'ébullition: 509 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 270 °C
Numéro MDL: MFCD00005187
Numéro CAS: 484-47-9
EINECS: 207-606-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa1caa998c1c82597a66a909b90ca77dba7f9bc2&vid=fa1caa998c1c82597a66a909b90ca77dba7f9bc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité