1,3-Diméthyluracile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
D0808-1G D0808-25G D0808-5G
TCIAD0808-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD0808-1G TCIAD0808-25G TCIAD0808-5G
1,3-Diméthyluracile ≥98.0% (par GC)
1,3-Diméthyluracile
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038065
Numéro CAS: 874-14-6
EINECS: 212-856-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71b5f0d43d54c4dc93ccbca639cb18620168e2ca&vid=71b5f0d43d54c4dc93ccbca639cb18620168e2ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité