5-Éthyluracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyluracil, 5-Ethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
E0807-1G E0807-5G
TCIAE0807-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE0807-1G TCIAE0807-5G
5-Éthyluracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Éthyluracile
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 303°C
Numéro MDL: MFCD00079187
Numéro CAS: 4212-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d271ad709e2e2123653fd7b2b7c9ab46ccc7c719&vid=d271ad709e2e2123653fd7b2b7c9ab46ccc7c719&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité