5-Fluorouracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0151-25G F0151-5G
TCIAF0151-25GEA 104 EUR InStock
TCIAF0151-25G TCIAF0151-5G
5-Fluorouracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Fluorouracile
Formule: C₄H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04181
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&vid=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité