5-Iodouracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
I0219-25G I0219-5G
TCIAI0219-25GEA 120 EUR InStock
TCIAI0219-25G TCIAI0219-5G
5-Iodouracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Iodouracile
Formule: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237,98 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 270…274 °C
Numéro MDL: MFCD00006020
Numéro CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b7efbcb09236f3ad4e9508cee54ab4cbd05347&vid=a6b7efbcb09236f3ad4e9508cee54ab4cbd05347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in dilute NH3aq. very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité