5-Méthyluracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T0234-25G T0234-5G T0234-100G
TCIAT0234-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT0234-25G TCIAT0234-5G TCIAT0234-100G
5-Méthyluracile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Méthyluracile
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 320°C
Densité: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006026
Numéro CAS: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 14,09398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f73c58f3b2d92f6ff38c490d38be6be9c76bed&vid=17f73c58f3b2d92f6ff38c490d38be6be9c76bed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité