2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1796-25G M1796-5G
TCIAM1796-25GEA 66 EUR InStock
TCIAM1796-25G TCIAM1796-5G
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 214…215 °C
Numéro MDL: MFCD00002276
Numéro CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69c36c66837221ecd3c1055dbbb5e73abd3ed563&vid=69c36c66837221ecd3c1055dbbb5e73abd3ed563&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité