Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle

Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-4-sulphonyl chloride

037176-1G 037176-5G
FLUO037176-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037176-1G FLUO037176-5G
Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle
Chlorure de 2,4-diméthylbenzènesulfonyle


Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156143
Numéro CAS: 609-60-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité