Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5,6-Triméthylbenzothiazole

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT1738-10GEA 136 EUR InStock
TCIAT1738-10G
2,5,6-Triméthylbenzothiazole
2,5,6-Triméthylbenzothiazole


Formule: C₁₀H₁₁NS
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00128832
Numéro CAS: 5683-41-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/19/28995719.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité