Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromothiazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD3960-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD3960-5G
2,5-Dibromothiazole ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromothiazole


Formule: C₃HBr₂NS
MW: 242,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016891
Numéro CAS: 4175-78-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/05/28985905.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité