1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1182-25G A1182-5G
TCIAA1182-25GEA 222 EUR InStock
TCIAA1182-25G TCIAA1182-5G
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Formule: C₆H₄Cl₂OS
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 37…40 °C
Numéro MDL: MFCD00014522
Numéro CAS: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7e15eef51142d38114688d0bfd928e0ab5c6d4f&vid=f7e15eef51142d38114688d0bfd928e0ab5c6d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité