2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
D0738-25G D0738-500G
TCIAD0738-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0738-25G TCIAD0738-500G
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol ≥99.0% (par GC)
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Densité: 0,9469 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004468
Numéro CAS: 142-30-3
EINECS: 205-533-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56593f8bdf52b86af7cf18cad99b3fd5ce73c0a&vid=f56593f8bdf52b86af7cf18cad99b3fd5ce73c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité