2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
M2006-25G M2006-5G
TCIAM2006-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAM2006-25G TCIAM2006-5G
2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00016464
Numéro CAS: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37453e90be2047c9dc57e833625da1b7f0e0d2e6&vid=37453e90be2047c9dc57e833625da1b7f0e0d2e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité