Squalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0097-25ML H0097-500ML H0097-100ML
TCIAH0097-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML TCIAH0097-100ML
Squalène ≥98.0% (par GC)
Squalène
Formule: C₃₀H₅₀
Point d'ébullition: 252°C
Point de fusion: -5°C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220°C
Numéro MDL: MFCD00008912
Numéro CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité