Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB2395-1GEA 411 EUR InStock
TCIAB2395-1G
2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00236675
Numéro CAS: 455-00-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/34/28934134.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité