2,6-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4154-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD4154-1G
2,6-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01026462
Numéro CAS: 13720-06-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/94/28986094.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité