2-Amino-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA1252-25GEA 125 EUR InStock
TCIAA1252-25G TCIAA1252-5G
2-Amino-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-1,3-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 91…95 °C
Numéro MDL: MFCD00051487
Numéro CAS: 534-03-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/31/28929131.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité