2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
A0620-25G A0620-500G
TCIAA0620-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0620-25G TCIAA0620-500G
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-2-éthyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1,099 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004680
Numéro CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 14,00439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&vid=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité