2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0332-25G A0332-500G A0332-100G
TCIAA0332-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA0332-25G TCIAA0332-500G TCIAA0332-100G
2-Amino-2-méthyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formule: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004678
Numéro CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Merck Index: 13,00447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86c4a3fee6fd26ac8c4c70324660f9ec75cb92c&vid=f86c4a3fee6fd26ac8c4c70324660f9ec75cb92c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité