2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2168-1G A2168-200MG A2168-5G
TCIAA2168-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA2168-1G TCIAA2168-200MG TCIAA2168-5G
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077455
Numéro CAS: 106447-97-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1bc11b554d1b99a39413cb88b1637e32067ba0&vid=0f1bc11b554d1b99a39413cb88b1637e32067ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité