2-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1110-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA1110-25G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (sur base azote total)
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/28/28928928.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité