Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA1099-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA1099-25G
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one


Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006094
Numéro CAS: 56-09-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/15/28928915.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité