Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Méthylbenzothiazole-2-ylamine

TCIAA1344-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA1344-25G
2-Amino-4-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-méthylbenzothiazole


Formule: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Numéro MDL: MFCD00005793
Numéro CAS: 1477-42-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/58/28929258.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité