2-Amino-4-méthylpyrimidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1474-25G A1474-5G
TCIAA1474-25GEA 105 EUR InStock
TCIAA1474-25G TCIAA1474-5G
2-Amino-4-méthylpyrimidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…157 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006101
Numéro CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a66cc79dffc1d3cbc558c117afc40facb7427d0&vid=3a66cc79dffc1d3cbc558c117afc40facb7427d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité