2-Amino-4-méthylthiazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1303-25G A1303-250G
TCIAA1303-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1303-25G TCIAA1303-250G
2-Amino-4-méthylthiazole ≥99.0% (par GC)
2-Amino-4-méthylthiazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005329
Numéro CAS: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 14,00450
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&vid=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité