Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-Chloropyrimidine-2-ylamine

TCIAA1918-5GEA 116 EUR InStock
TCIAA1918-5G
2-Amino-5-chloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-chloropyrimidine


Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00014604
Numéro CAS: 5428-89-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/28/28930028.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité