2-Amino-5-nitrothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
A0381-25G A0381-500G
TCIAA0381-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA0381-25G TCIAA0381-500G
2-Amino-5-nitrothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-nitrothiazole
Formule: C₃H₃N₃O₂S
MW: 145,14 g/mol
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00005326
Numéro CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Merck Index: 14,00457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62b101690e026e8444c42dfe707fc3e91028b581&vid=62b101690e026e8444c42dfe707fc3e91028b581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité