2-Amino-5-phénylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1667-1G A1667-100MG
TCIAA1667-1GEA 283 EUR InStock
TCIAA1667-1G TCIAA1667-100MG
2-Amino-5-phénylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-phénylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Point de fusion: 135°C
Numéro MDL: MFCD01692452
Numéro CAS: 33421-40-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9bdbe0df3afbbaca3d08863c4bbc4eb9ea86d5&vid=9f9bdbe0df3afbbaca3d08863c4bbc4eb9ea86d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité