2-Amino-6-chlorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1216-25G A1216-500G
TCIAA1216-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA1216-25G TCIAA1216-500G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…163 °C
Numéro MDL: MFCD00053557
Numéro CAS: 95-24-9
EINECS: 202-402-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40945141e60bdb671bc9ef662388b3de98d4fbee&vid=40945141e60bdb671bc9ef662388b3de98d4fbee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité