2-Amino-6-éthoxybenzothiazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0716-25G A0716-500G
TCIAA0716-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0716-25G TCIAA0716-500G
2-Amino-6-éthoxybenzothiazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
Formule: C₉H₁₀N₂OS
MW: 194,26 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00005788
Numéro CAS: 94-45-1
EINECS: 202-333-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68dfbe8a3b137577544e909026f43dfaa233f513&vid=68dfbe8a3b137577544e909026f43dfaa233f513&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité