2-Amino-6-méthoxybenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0715-25G A0715-500G A0715-100G
TCIAA0715-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0715-25G TCIAA0715-500G TCIAA0715-100G
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-6-méthoxybenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 348 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Numéro MDL: MFCD00005787
Numéro CAS: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2b8e1f4a1a93bc385db581ad857baaff6b7fcb5&vid=d2b8e1f4a1a93bc385db581ad857baaff6b7fcb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité