2-Amino-6-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0714-100G A0714-25G
TCIAA0714-100GEA 197 EUR InStock
TCIAA0714-100G TCIAA0714-25G
2-Amino-6-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142 °C
Numéro MDL: MFCD00005789
Numéro CAS: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e78e8b7d19a2afcb9a23b76808334d900b6b6a&vid=15e78e8b7d19a2afcb9a23b76808334d900b6b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité