Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminoanthracene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2-Anthrylamine

TCIAA1687-1GEA 135 EUR InStock
TCIAA1687-1G
2-Aminoanthracene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminoanthracene


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Point de fusion: 218…219 °C
Numéro MDL: MFCD00003582
Numéro CAS: 613-13-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/72/28929872.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité