2-Aminobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0277-25G A0277-500G A0277-100G
TCIAA0277-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0277-25G TCIAA0277-500G TCIAA0277-100G
2-Aminobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Point d'ébullition: 190 - 195 °C (0,05 -rr)
Point de fusion: 127…130 °C
Numéro MDL: MFCD00005785
Numéro CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 14,00424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&vid=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité