2-Aminothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0633-25G A0633-500G A0633-100G
TCIAA0633-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0633-25G TCIAA0633-500G TCIAA0633-100G
2-Aminothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005325
Numéro CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 14,00479
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c11184de61875cff6660d0c56c971bb26c80b53&vid=6c11184de61875cff6660d0c56c971bb26c80b53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité