1-(5-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1183-25G A1183-5G
TCIAA1183-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA1183-25G TCIAA1183-5G
1-(5-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-5-bromothiophene
Formule: C₆H₅BrOS
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: 92…93 °C
Numéro MDL: MFCD00014528
Numéro CAS: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&vid=3df7a21220f6c6b04a7ac65ce7f6f0de7c5557b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité