2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3759-1G B3759-5G
TCIAB3759-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB3759-1G TCIAB3759-5G
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00153087
Numéro CAS: 189278-27-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ad6b2706e473eb31af1c2cceb90d7d2ad874531&vid=7ad6b2706e473eb31af1c2cceb90d7d2ad874531&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité