2-Chloroisonicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
TCIAC1873-25GEA 135 EUR InStock
TCIAC1873-25G TCIAC1873-5G
2-Chloroisonicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD00174318
Numéro CAS: 33252-30-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/06/28939006.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité