2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2047-25G C2047-5G
TCIAC2047-25GEA 236 EUR InStock
TCIAC2047-25G TCIAC2047-5G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,57 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00134430
Numéro CAS: 82386-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&vid=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité